2-Ethyl-1,3-benzoxazol-6-amin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110721-1G OR110721-5G
APOSOR110721-1GEA 116 EUR
APOSOR110721-1G APOSOR110721-5G
2-Ethyl-1,3-benzoxazol-6-amin
2-Ethyl-1,3-benzoxazol-6-amin
Formel: C₉H₁₀N₂O
Schmelzpunkt: 83…85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 855423-35-7