7-Nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110745-1G OR110745-5G OR110745-25G
APOSOR110745-1GEA 26.1 EUR
APOSOR110745-1G APOSOR110745-5G APOSOR110745-25G
7-Nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
7-Nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formel: C₈H₆N₂O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00090355
CAS-Nummer: 81721-86-0