4-Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110759-1G OR110759-250MG
APOSOR110759-1GEA 319 EUR
APOSOR110759-1G APOSOR110759-250MG
4-Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylic acid
4-Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₉NO₄
Molecular Weight: 207.19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11553038
CAS-Nummer: 674304-28-0