2-(6-Chlorimidazo[1,2-a]pyrid-2-yl)essigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
OR110800-1G OR110800-250MG
APOSOR110800-1GEA 313 EUR
APOSOR110800-1G APOSOR110800-250MG
2-(6-Chlorimidazo[1,2-a]pyrid-2-yl)essigsäure
2-(6-Chlorimidazo[1,2-a]pyrid-2-yl)essigsäure
Formel: C₉H₇ClN₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06739270
CAS-Nummer: 59128-13-1