Ethyl-1H-indazol-4-carboxylat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 1H-indazole-4-carboxylate
OR110817-1G OR110817-5G
APOSOR110817-1GEA 60.9 EUR
APOSOR110817-1G APOSOR110817-5G
Ethyl-1H-indazol-4-carboxylat 95%
Ethyl-1H-indazol-4-carboxylat
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 190,20 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07371611
CAS-Nummer: 885279-45-8