3-Brom-7-chlor-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110828-1G OR110828-250MG
APOSOR110828-1GEA 625 EUR
APOSOR110828-1G APOSOR110828-250MG
3-Brom-7-chlor-1H-indazol
3-Bromo-7-chloro-1H-indazole
Formel: C₇H₄BrClN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07781601
CAS-Nummer: 885521-96-0