Methyl-4'-bromo-4-nitro[1,1'-biphenyl]-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110834-1G OR110834-250MG OR110834-5G
APOSOR110834-1GEA 24.8 EUR
APOSOR110834-1G APOSOR110834-250MG APOSOR110834-5G
Methyl-4'-bromo-4-nitro[1,1'-biphenyl]-2-carboxylate
Methyl-4'-bromo-4-nitro[1,1'-biphenyl]-2-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₀BrNO₄
Molecular Weight: 336,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08056637
CAS-Nummer: 886361-85-9