Methyl-5-nitro-2-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 5-nitro-2-pyrrolidin-1-ylbenzoate
OR110838-1G
OR110838-5G
OR110838-10G
APOSOR110838-1GEA
21.9
EUR
APOSOR110838-1G
APOSOR110838-5G
APOSOR110838-10G
Methyl-5-nitro-2-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylate
Methyl-5-nitro-2-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylate
Formel:
C₁₂H₁₄N₂O₄ Molecular Weight: 250,26 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00662491 CAS-Nummer: 259269-68-6 |