1,3-Benzodioxole-5,6-diamine, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110848-100MG
OR110848-1G
OR110848-500MG
APOSOR110848-100MGEA
97.3
EUR
APOSOR110848-100MG
APOSOR110848-1G
APOSOR110848-500MG
1,3-Benzodioxole-5,6-diamine, technische Qualität
1,3-Benzodioxole-5,6-diamine
Formel:
C₇H₈N₂O₂ Schmelzpunkt: 95…97 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD07780137 CAS-Nummer: 38608-07-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...