2-Chlor-5-nitroanisol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Chloro-2-methoxy-4-nitrobenzene
OR11086-25G OR11086-5G
APOSOR11086-25GEA 26.1 EUR
APOSOR11086-25G APOSOR11086-5G
2-Chlor-5-nitroanisol
2-Chlor-5-nitroanisol
Formel: C₇H₆ClNO₃
Molecular Weight: 187,58 g/mol
Schmelzpunkt: 81…83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00079739
CAS-Nummer: 1009-36-5
EINECS: 213-768-9