6,7-Dihydro-4H-pyrano[4,3-d]thiazol-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6,7-Dihydro-4H-pyrano[4,3-d]thiazol-2-ylamine
OR110862-1G
APOSOR110862-1GEA
248
EUR
APOSOR110862-1G
6,7-Dihydro-4H-pyrano[4,3-d]thiazol-2-amine
6,7-Dihydro-4H-pyrano[4,3-d]thiazol-2-amine
Formel:
C₆H₈N₂OS Molecular Weight: 156,205 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08690160 CAS-Nummer: 259810-12-3 |