4-Chlor-m-anisidin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-Amino-2-chloranisol, 4-Chlor-3-anisidin, 4-Chlor-3-methoxyanilin
OR11087-25G
OR11087-5G
APOSOR11087-25GEA
58
EUR
APOSOR11087-25G
APOSOR11087-5G
4-Chlor-m-anisidin
4-Chlor-m-anisidin
Formel:
C₇H₈ClNO Molecular Weight: 157.6 g/mol Schmelzpunkt: 78…81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00672967 CAS-Nummer: 13726-14-2 UN: 2233 ADR: 6.1 III |