3-Brom-o-xylol 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Brom-2,3-dimethylbenzol

OR11088-100G OR11088-25G OR11088-500G
APOSOR11088-100GEA 116 EUR
APOSOR11088-100G APOSOR11088-25G APOSOR11088-500G
3-Brom-o-xylol 99%
3-Brom-o-xylol
Formel: C₈H₉Br
Molecular Weight: 185,06 g/mol
Siedepunkt: 212…214 °C
Dichte: 1,365 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000069
CAS-Nummer: 576-23-8
EINECS: 209-398-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR