2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR110883-1G
APOSOR110883-1GEA
58
EUR
APOSOR110883-1G
2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid
2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid
Formel:
C₁₁H₁₁NO₃ Schmelzpunkt: 202…204 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00664643 CAS-Nummer: 67266-14-2 |