3-Brombenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: m-Bromobenzonitrile
OR11089-100G OR11089-25G
APOSOR11089-100GEA 40.6 EUR
APOSOR11089-100G APOSOR11089-25G
3-Brombenzonitril 98%
3-Brombenzonitril
Formel: C₇H₄BrN
Molecular Weight: 182,02 g/mol
Siedepunkt: 224…226 °C
Schmelzpunkt: 37…41 °C
Dichte: 1,562 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001796
CAS-Nummer: 6952-59-6
EINECS: 230-127-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III