6-Chlor-8-iodimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
OR110902-1G
OR110902-5G
APOSOR110902-1GEA
65.4
EUR
APOSOR110902-1G
APOSOR110902-5G
6-Chlor-8-iodimidazo[1,2-a]pyridin
6-Chlor-8-iodimidazo[1,2-a]pyridin
Formel:
C₇H₄ClIN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10758078 CAS-Nummer: 1033463-28-3 |