8-Methylimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
OR110909-1G OR110909-5G
APOSOR110909-1GEA 161 EUR
APOSOR110909-1G APOSOR110909-5G
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridin
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridin
Formel: C₈H₈N₂
Molecular Weight: 132,1600 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05663805
CAS-Nummer: 874-10-2