1-(3-Amino-4-hydroxyphenyl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3'-Amino-4'-hydroxyacetophenone
OR110942-1G
OR110942-250MG
APOSOR110942-1GEA
186
EUR
APOSOR110942-1G
APOSOR110942-250MG
1-(3-Amino-4-hydroxyphenyl)ethanone
1-(3-Amino-4-hydroxyphenyl)ethanone
Formel:
C₈H₉NO₂ Molecular Weight: 151,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06657507 CAS-Nummer: 54255-50-4 |