5-Methoxy[1,3]thiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Methoxythiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
OR110973-1G OR110973-250MG
APOSOR110973-1GEA 203 EUR
APOSOR110973-1G APOSOR110973-250MG
5-Methoxy[1,3]thiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
5-Methoxy[1,3]thiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
Formel: C₇H₇N₃OS
Molecular Weight: 181,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00100555
CAS-Nummer: 13797-77-8