N-Methylfufurylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR110977-1G OR110977-5G
APOSOR110977-1GEA 79.9 EUR
APOSOR110977-1G APOSOR110977-5G
N-Methylfufurylamine
N-Methylfufurylamine
Formel: C₆H₉NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00020961
CAS-Nummer: 4753-75-7