4-(4-Nitrobenzyl)morpholine
Lieferant: Apollo Scientific
OR110998-1G OR110998-5G
APOSOR110998-1GEA 0 EUR
APOSOR110998-1G APOSOR110998-5G
4-(4-Nitrobenzyl)morpholine
4-(4-Nitrobenzyl)morpholine
Formel: C₁₁H₁₄N₂O₃
Molecular Weight: 222,24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00448629
CAS-Nummer: 6425-46-3