1,3-Bis(4-chlorphenyl)harnstoff
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11102-5G
APOSOR11102-5GEA 130 EUR
APOSOR11102-5G
1,3-Bis(4-chlorphenyl)harnstoff
1,3-Bis(4-chlorophenyl)urea
Formel: C₁₃H₁₀Cl₂N₂O
Molecular Weight: 281,14 g/mol
Schmelzpunkt: 302…305 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00018541
CAS-Nummer: 1219-99-4