3-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromoindole-2-carboxylic Acid
OR111021-1G OR111021-5G OR111021-25G
APOSOR111021-1GEA 45.1 EUR
APOSOR111021-1G APOSOR111021-5G APOSOR111021-25G
3-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid
3-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₆BrNO₂
Molecular Weight: 240.06 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02710285
CAS-Nummer: 28737-33-9