1-(2,6-Dichlorphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,6-Dichlorphenylthioharnstoff, N-(2,6-Dichlorphenyl)thioharnstoff
OR11103-100G OR11103-25G OR11103-5G
APOSOR11103-100GEA 174 EUR
APOSOR11103-100G APOSOR11103-25G APOSOR11103-5G
1-(2,6-Dichlorphenyl)-2-thioharnstoff
1-(2,6-Dichlorphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₃Cl₂)NC(S)NH₂
Molecular Weight: 221.11 g/mol
Siedepunkt: 326
Schmelzpunkt: 155…159 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041156
CAS-Nummer: 6590-91-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III