2-[(2-Amino-6-chloropyrimidin-4-yl)amino]ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR111048-1G OR111048-5G
APOSOR111048-1GEA 0 EUR
APOSOR111048-1G APOSOR111048-5G
2-[(2-Amino-6-chloropyrimidin-4-yl)amino]ethanol
2-[(2-Amino-6-chloropyrimidin-4-yl)amino]ethanol
Formel: C₆H₉ClN₄O
Molecular Weight: 188.62 g/mol
Schmelzpunkt: 150…151 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13188631
CAS-Nummer: 2846-77-7