2-Acetyl-3,4-dibromthiophen
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(3,4-Dibromothiophen-2-yl)ethanone, 1-(3,4-Dibromothien-2-yl)ethanone
OR111072-10G
OR111072-1G
OR111072-5G
APOSOR111072-10GEA
0
EUR
APOSOR111072-10G
APOSOR111072-1G
APOSOR111072-5G
2-Acetyl-3,4-dibromthiophen
2-Acetyl-3,4-dibromthiophen
Formel:
C₆H₄Br₂OS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
57681-57-9 |