Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 3-bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylate
OR111095-1G OR111095-5G OR111095-250MG
APOSOR111095-1GEA 179 EUR
APOSOR111095-1G APOSOR111095-5G APOSOR111095-250MG
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylate
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylate
Formel: C₉H₈BrN₃O₂
Molecular Weight: 270.09 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02186429
CAS-Nummer: 134044-63-6
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable