5-Amino-1-tert-butyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Amino-1-tert-butyl-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 5-Amino-1-(tert-butyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
OR111100-1G
OR111100-5G
APOSOR111100-1GEA
101
EUR
APOSOR111100-1G
APOSOR111100-5G
5-Amino-1-tert-butyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
5-Amino-1-tert-butyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formel:
C₈H₁₂N₄ Molecular Weight: 164.21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00128289 CAS-Nummer: 158001-28-6 |