3-Brom-o-toluidin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Amino-6-bromotoluene, 3-Bromo-2-methylaniline

OR11112-100G OR11112-25G OR11112-5G
APOSOR11112-100GEA 121 EUR
APOSOR11112-100G APOSOR11112-25G APOSOR11112-5G
3-Brom-o-toluidin 98%
3-Brom-o-toluidin
Formel: C₇H₈BrN
Molecular Weight: 186.05 g/mol
Siedepunkt: 253…255 °C
Dichte: 1.511 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051579
CAS-Nummer: 55289-36-6
EINECS: 259-568-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR