3-Chloranthranilsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-3-chlorobenzoic acid
OR11113-100G
OR11113-25G
APOSOR11113-100GEA
125
EUR
APOSOR11113-100G
APOSOR11113-25G
3-Chloranthranilsäure 98%
3-Chloranthranilsäure
Formel:
C₇H₆ClNO₂ Molecular Weight: 171,58 g/mol Schmelzpunkt: 189…195 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134229 CAS-Nummer: 6388-47-2 |