(±)-1-Aminoindan
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (±)-1-Indanylamin, 1-Indanamin
OR11114-1G OR11114-5G
APOSOR11114-1GEA 33.5 EUR
APOSOR11114-1G APOSOR11114-5G
(±)-1-Aminoindan
(±)-1-Aminoindan
Formel: C₉H₁₁N
Molecular Weight: 133,19 g/mol
Siedepunkt: 96…98 °C
Schmelzpunkt: 1,5 °C
Dichte: 1,038 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 94 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003799
CAS-Nummer: 34698-41-4