Thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR111149-1G
OR111149-250MG
APOSOR111149-1GEA
180
EUR
APOSOR111149-1G
APOSOR111149-250MG
Thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid
Thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid
Formel:
C₈H₅NO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12198115 CAS-Nummer: 347187-30-8 |