2-Pyrrolidin-1-ylnicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR111153-10G OR111153-1G OR111153-5G
APOSOR111153-10GEA 0 EUR
APOSOR111153-10G APOSOR111153-1G APOSOR111153-5G
2-Pyrrolidin-1-ylnicotinonitrile
2-Pyrrolidin-1-ylnicotinonitrile
Formel: C₁₀H₁₁N₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07792921
CAS-Nummer: 59025-38-6