1H-Indole-3-carbonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR111176-1G OR111176-5G
APOSOR111176-1GEA 0 EUR
APOSOR111176-1G APOSOR111176-5G
1H-Indole-3-carbonyl chloride
1H-Indole-3-carbonyl chloride
Formel: C₉H₆ClNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09833817
CAS-Nummer: 59496-25-2