3'-Brom-5'-chlor-2'-hydroxyacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(3-Bromo-5-chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone, 5-Chloro-3-bromo-2-hydroxyacetophenone
OR1112-25G OR1112-5G
APOSOR1112-25GEA 69.6 EUR
APOSOR1112-25G APOSOR1112-5G
3'-Brom-5'-chlor-2'-hydroxyacetophenon
3'-Brom-5'-chlor-2'-hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₆BrClO₂
Schmelzpunkt: 100…103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00857068
CAS-Nummer: 59443-15-1