1-(4'-Pentyl-1,1'-biphenyl-4-yl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
OR111300-5G OR111300-1G
APOSOR111300-5GEA 198 EUR
APOSOR111300-5G APOSOR111300-1G
1-(4'-Pentyl-1,1'-biphenyl-4-yl)ethanone
1-(4'-Pentyl-1,1'-biphenyl-4-yl)ethanone
Formel: C₁₉H₂₂O
Molecular Weight: 266.39 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00428365
CAS-Nummer: 59662-38-3