6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR111308-250MG OR111308-500MG
APOSOR111308-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR111308-250MG APOSOR111308-500MG
6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylic acid
6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylic acid
Formel: C₈H₆ClN₃O₂
Molecular Weight: 211.6051 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08704709
CAS-Nummer: 14714-22-8
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable