1-Brom-2-methoxyethan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2-Bromethyl)methylether
OR11137-100G
OR11137-500G
OR11137-1KG
APOSOR11137-100GEA
79.9
EUR
APOSOR11137-100G
APOSOR11137-500G
APOSOR11137-1KG
1-Brom-2-methoxyethan 98%
1-Brom-2-methoxyethan
Formel:
BrH₂CCH₂OCH₃ Molecular Weight: 138,99 g/mol Siedepunkt: 109…110 °C Dichte: 1,478 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 28 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000236 CAS-Nummer: 6482-24-2 EINECS: 229-339-4 UN: 3271 ADR: 3,III |