4-Chloro-6-morpholin-4-ylpyrimidin-2-ylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chloro-6-morpholinopyrimidin-2-amine
OR111391-1G OR111391-5G
APOSOR111391-1GEA 78.3 EUR
APOSOR111391-1G APOSOR111391-5G
4-Chloro-6-morpholin-4-ylpyrimidin-2-ylamine
4-Chloro-6-morpholin-4-ylpyrimidin-2-ylamine
Formel: C₈H₁₁ClN₄O
Molecular Weight: 214,66 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00664697
CAS-Nummer: 339016-18-1