4-Methylindol 96%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Methyl-1H-indole

OR1114-1G OR1114-25G OR1114-5G
APOSOR1114-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1114-1G APOSOR1114-25G APOSOR1114-5G
4-Methylindol 96%
4-Methylindol
Formel: C₉H₉N
Molecular Weight: 131.18 g/mol
Siedepunkt: 267 °C
Schmelzpunkt: 5 °C
Dichte: 1.06 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005668
CAS-Nummer: 16096-32-5
EINECS: 240-262-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR