3-Amino-3-(2-bromphenyl)propionsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR111400-10G
OR111400-5G
OR111400-1G
APOSOR111400-10GEA
88.6
EUR
APOSOR111400-10G
APOSOR111400-5G
APOSOR111400-1G
3-Amino-3-(2-bromphenyl)propionsäure
3-Amino-3-(2-bromphenyl)propionsäure
Formel:
C₉H₁₀BrNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01871297 CAS-Nummer: 117391-48-7 |