3,3-Dimethyl-1-butin

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 3,3-Dimethylbutyne

OR11141-25G OR11141-100G OR11141-500G
APOSOR11141-25GEA 284 EUR
APOSOR11141-25G APOSOR11141-100G APOSOR11141-500G
3,3-Dimethyl-1-butin
3,3-Dimethyl-1-butin
Formel: C₆H₁₀
Molecular Weight: 82,15 g/mol
Siedepunkt: 37…38 °C
Schmelzpunkt: –78 °C
Dichte: 0,671 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –25 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008852
CAS-Nummer: 917-92-0
EINECS: 213-035-3
UN: 3295
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR