(7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR111431-1G OR111431-250MG
APOSOR111431-1GEA 206 EUR
APOSOR111431-1G APOSOR111431-250MG
(7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid
(7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid
Formel: C₉H₇BrN₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11840279
CAS-Nummer: 1217061-44-3