5-Amino-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR111442-1G
OR111442-5G
APOSOR111442-1GEA
0
EUR
APOSOR111442-1G
APOSOR111442-5G
5-Amino-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
5-Amino-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formel:
C₆H₈N₄ Molecular Weight: 136.16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00128277 CAS-Nummer: 54820-92-7 |