3-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-methyl-2-(1h-pyrazol-3-yl)phenol
OR111446-1G
APOSOR111446-1GEA 128 EUR
APOSOR111446-1G
3-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)pyrazole
3-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)pyrazole
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
Molecular Weight: 174,20 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03424535
CAS-Nummer: 57148-86-4