6-Chlorchinoxalin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR11146-1G OR11146-25G OR11146-5G
APOSOR11146-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11146-1G APOSOR11146-25G APOSOR11146-5G
6-Chlorchinoxalin
6-Chloroquinoxaline
Formel: C₈H₅ClN₂
Siedepunkt: 117…119 °C
Schmelzpunkt: 61…65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00047594
CAS-Nummer: 5448-43-1