Methyl (7-methoxy-1-naphthyl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR111472-250MG
APOSOR111472-250MGEA
74.1
EUR
APOSOR111472-250MG
Methyl (7-methoxy-1-naphthyl)acetate
Methyl (7-methoxy-1-naphthyl)acetate
Formel:
C₁₄H₁₄O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18413138 CAS-Nummer: 185336-03-2 |