5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[d][1,3]thiazol-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[d]thiazole
OR111480-1G OR111480-5G
APOSOR111480-1GEA 0 EUR
APOSOR111480-1G APOSOR111480-5G
5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[d][1,3]thiazol-2-amine
5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[d][1,3]thiazol-2-amine
Formel: C₆H₈N₂S
Molecular Weight: 140.21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00159774
CAS-Nummer: 53051-97-1
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable