5,6-Dichloro-1H-1,3-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5,6-Dichlorobenzimidazole, 5,6-Dichloro-1H-benzo[d]imidazole
OR11150-1G OR11150-250MG
APOSOR11150-1GEA 50.9 EUR
APOSOR11150-1G APOSOR11150-250MG
5,6-Dichloro-1H-1,3-benzimidazole
5,6-Dichloro-1H-1,3-benzimidazole
Formel: C₇H₄Cl₂N₂
Molecular Weight: 187,03 g/mol
Schmelzpunkt: 205…206 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00211325
CAS-Nummer: 6478-73-5