2-Bromo-1-methoxynaphthalene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR111505-100MG
OR111505-1G
OR111505-250MG
APOSOR111505-100MGEA
21.9
EUR
APOSOR111505-100MG
APOSOR111505-1G
APOSOR111505-250MG
2-Bromo-1-methoxynaphthalene
2-Bromo-1-methoxynaphthalene
Formel:
C₁₁H₉BrO Molecular Weight: 237.1 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17012354 CAS-Nummer: 62012-54-8 |